Thermometer probes
K-givare med kort svarstid för upp till +250 °C, mikroanslutning, SK21M, −50...+250 °C, Yta, 2,5×100 mm
Katalog # 620-3173
Leverantör: COMARK
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Mätområde:−50...+250 °C
- Beskrivning:K-givare med kort svarstid för upp till +250 °C, mikroanslutning, SK21M
- Applikation:Yta
- Ø×L:2,5×100 mm