Thermometer probes
Mineralisolerad halvflexibel K-givare, med mikroanslutning, AK21M, −100…+850 °C, General purpose air, 1,5×100 mm
Katalog # 620-0333
Leverantör: COMARK
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Mätområde:−100…+850 °C
- Beskrivning:Mineralisolerad halvflexibel K-givare, med mikroanslutning, AK21M
- Applikation:General purpose air
- Ø×L:1,5×100 mm