Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos 99+%
D (+)-Mannos 99+%
Plastic bottle, 25 g
Katalog # ACRO150600250
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
D (+)-Mannos 99+%
Katalog # ACRO150600250
CAS-nummer:  3458-28-4
D (+)-Mannos 99+%
D (+)-Mannos 99+%
Plastic bottle, 25 g
CAS-nummer:  3458-28-4
Price
930,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:13,05772
  • Kokande Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:133 °C
  • Densitet:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:222-392-4
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.45 %
  • HPLC:
    ≥99.0 %
  • Appearance of solution:
    (10 % in water) Clear
  • Bacterial endotoxins:
    (LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
  • Specific optical rotation:
    +13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    25 g
Specifikationer