Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
TISSUE FACTOR HUMAN RECOMB. APOPROTEIN 1 * 25 µG
Katalog # 612151-25
Leverantör:
Merck Millipore (Calbiochem)
Expandera bilden
TISSUE FACTOR HUMAN RECOMB. APOPROTEIN 1 * 25 µG
Katalog # 612151-25
Leverantör:
Merck Millipore (Calbiochem)