(±)-2-Octanol 97%
Glass bottle, 1 L
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
- CAS-nummer:123-96-6
- Formel:C₈H₁₈O
- MDL-nummer:MFCD00004591
- Molecular Weight:130.23 g/mol
- Merck Index:13,06785
- Kokande Pt:174…181 °C (760 mmHg)
- Smält Pt:–38 °C
- Densitet:0,81 g/cm³
- Flash Pt:72 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:204-667-0
- ADR:6.1,III
Dokument
ACRO12941
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
- Titration with NaOH:≥98.5 %
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L