Mesitylen 99%, extra pure
Glass bottle, 250 mL
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Mesitylen 99%, extra pure
Katalog # ACRO125582500
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 108-67-8
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: 1,3,5-Trimetylbenzen
- CAS-nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-nummer:MFCD00008538
- Molecular Weight:120.19 g/mol
- Merck Index:13,05934
- Kokande Pt:163…166 °C (760 mmHg)
- Smält Pt:–45 °C
- Densitet:0,8675 g/cm³
- Flash Pt:44 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:203-604-4
- FN:2325
- ADR:3,III
Dokument
ACRO12558
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.01 %
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL