Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen 99%, extra pure
Mesitylen 99%, extra pure
Glass bottle, 1 L
Katalog # ACRO125580010
Irriterande
Miljö
Brännbar
Hälsa
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Mesitylen 99%, extra pure
Katalog # ACRO125580010
CAS-nummer:  108-67-8
Mesitylen 99%, extra pure
Mesitylen 99%, extra pure
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  108-67-8
Pris
2 525,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 L
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  1,3,5-Trimetylbenzen
  • CAS-nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL-nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:13,05934
  • Kokande Pt:163…166 °C (760 mmHg)
  • Smält Pt:–45 °C
  • Densitet:0,8675 g/cm³
  • Flash Pt:44 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Dokument
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.