Orders LinkContactUsLinkComponent
Dapson 97%
Dapson 97%
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # ACRO104365000
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Dapson 97%
Katalog # ACRO104365000
CAS-nummer:  80-08-0
Dapson 97%
Dapson 97%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  80-08-0
Price
2 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4,4'-Diaminodifenylsulfon
  • CAS-nummer:80-08-0
  • Formel:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00007887
  • Molecular Weight:248.31 g/mol
  • Smält Pt:173…178 °C
  • EINECS:201-248-4
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    173 to 178 °C
  • Titration with HClO4:
    ≥96.0 %
  • Apparent density:
    0.3 to 0.5 g/cm3
  • Titration:
    ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
  • Iron (Fe):
    ≤200 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.3 % (in HCl)
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
Specifikationer