Vatten
Glass bottle, 1 L
Katalog # AMBI9922
Marketsource
Leverantör: Ambion
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck Index:13,10098
- Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:0 °C
- Densitet:1 g/cm³ (4 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L