Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Hydrometer, 0,700 - 1,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Katalog # AMARH801620
Leverantör:   Amarell
Density hydrometers
Katalog # AMARH801620
Leverantör:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 0,700 - 1,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Price
200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer
  • Längd:
    280 - 300 mm
  • Seq:
    77
  • Indelning:
    0,005 g/cm³
  • Mätområde:
    0,700 - 1,000 g/cm³