Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Hydrometer, 1,200 - 1,400 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
Katalog # AMARH801366
Leverantör:   Amarell
Density hydrometers
Katalog # AMARH801366
Leverantör:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 1,200 - 1,400 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
Price
265,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer
  • Längd:
    280 mm
  • Seq:
    73
  • Indelning:
    0,002 g/cm³
  • Mätområde:
    1,200 - 1,400 g/cm³