Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
30 - 60 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Katalog # ALLA3910FC030/20QP
Leverantör:   Alla France
Hydrometers, Brix
Katalog # ALLA3910FC030/20QP
Leverantör:  Alla France
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
30 - 60 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Price
535,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Specifikationer
  • Längd:
    300 mm
  • Indelning:
    0,1 °Bx
  • Mätområde:
    30 - 60 °Bx