Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte areometer
1,780 - 1,840 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
  ALLA3600PG178/20QP
Korte areometer
  ALLA3600PG178/20QP
Korte areometer
Korte areometer
1,780 - 1,840 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
1 375,00 kr
1 * 1 Items
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Längd: 160 mm
  • Längd:
    160 mm
  • Seq:
    19
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    1,780 - 1,840 g/ml