Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 1,500 – 2,000 SG, 0,005 SG, 235 mm, Glas
Katalog # ALLA3052FG150/60QP
Leverantör:   Alla France
Hydrometers
Katalog # ALLA3052FG150/60QP
Leverantör:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 1,500 – 2,000 SG, 0,005 SG, 235 mm, Glas
Price
660,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
  • Graduated in specific gravity (SG)
  • Reading below meniscus
Förpackning: In a plastic case.
Tjänster: Other temperatures of calibration upon request.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer
  • Längd:
    235 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    04
  • Indelning:
    0,005 SG
  • Mätområde:
    1,500 – 2,000 SG