Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Glas
Katalog # 614-1642
Leverantör:   Alla France
Hydrometers
Katalog # 614-1642
Leverantör:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Glas
Price
440,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
  • Graduated in specific gravity (SG)
  • Reading below meniscus
Förpackning: In a plastic case.
Tjänster: Other temperatures of calibration upon request.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer
  • Längd:
    300 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    02
  • Indelning:
    0,002 SG
  • Mätområde:
    0,800 – 1,000 SG