Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 70, 1,0, 320 mm
Katalog # ALLA0400TB070/15QP
Leverantör:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0400TB070/15QP
Leverantör:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 70, 1,0, 320 mm
Price
335,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    320 mm
  • Seq:
    05
  • Indelning:
    1,0
  • Mätområde:
    0 - 70