Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 60, 0,5, 240 mm
Katalog # ALLA0300FG060/15QP
Leverantör:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0300FG060/15QP
Leverantör:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 60, 0,5, 240 mm
Price
625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    240 mm
  • Seq:
    16
  • Indelning:
    0,5
  • Mätområde:
    30 - 60