Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
60 - 70, 0,1, 300 mm
  ALLA0100FG070/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0100FG070/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
60 - 70, 0,1, 300 mm
730,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    26
  • Indelning:
    0,1
  • Mätområde:
    60 - 70