Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
0 - 10, 0,1, 300 mm
Katalog # ALLA0101FC010/20QP
Leverantör:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0101FC010/20QP
Leverantör:  Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
0 - 10, 0,1, 300 mm
Price
650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Indelning:
    0,1
  • Mätområde:
    0 - 10