Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kiselgel ≥99.99%

Kiselgel ≥99.99%

Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # 36346.14
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Kiselgel ≥99.99%
Katalog # 36346.14
CAS-nummer:  7631-86-9
Kiselgel ≥99.99%
Kiselgel ≥99.99%

Glass bottle for solids, 25 g

CAS-nummer:  7631-86-9
Price
2 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Produktdetaljer och dokument

Purity: 99.99% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 2.2-2.6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232

Synonymer:  Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
  • CAS-nummer:7631-86-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00011232
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Merck Index:14,8493
  • Kokande Pt:2230 °C
  • Smält Pt:1710 °C
  • Densitet:2,2…2.6
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-545-4
Specifikationer

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g

Specifikationer