Flödesindikator
Product Details & Documents
These paddle wheel flow indicators give a clear visualisation of the flow rates of liquids or gas in tubing.
- Colour coding - Red/Black/Blue
- Flow indicator in either direction of flow and can be mounted at any angle
- Paddle wheel impeller starts to rotate at about 150 ml/minute
LiquiMobil i SAN: Passar för kylvätska och bidrar till att avsevärt minska konsumtionen av vatten. Kan inte användas med aggressiva vätskor. Max. arbetstemperatur 30 ° C.
CheMobil i PMP: PMP har en rimlig kemikalieresistens, vilket gör det möjligt att använda med en stor antal vätskor. Passar dock inte för starka syror, baser och lösningsmedel. CheMobil är ångsteriliserbar. Max. arbetstemperatur 60 ° C.
Max. tillåtet tryck 2 bar
Koppling y.d. 6 - 11 mm
Mått: 88×15×40 mm
Caution: LiquiMobil is not for use with aggressive liquids - CheMobil is not appropriate for strong acids, bases and solvents.
Documents
Specifikationer
- Typ:CheMobil
- Färg:Blå
- Beskrivning:Flow indicator
- Material:PMP
- Seq:06
- Rör, diam:6 - 11 mm