Orders LinkContactUsLinkComponent
Electroporation Cuvettes Plus
Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes Plus with 2,0 mm gap size, blue cap, 40 - 400 µl, Sterilt
Katalog # 732-0021
Leverantör:   BTX
Electroporation Cuvettes Plus
Katalog # 732-0021
Leverantör:  BTX
Electroporation Cuvettes Plus
Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes Plus with 2,0 mm gap size, blue cap, 40 - 400 µl, Sterilt
Price
3 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Högkvalitativ, engångskyvett för transfektion eller transformering av alla celltyper, dessa kyvetter är kompatibla med de flesta elektroporeringssystem.
  • Transfer pipette for manipulation of samples and gamma irradiated together for sterility
  • Polished aluminium electrodes in the cuvettes lowers arcing frequency
  • Cuvettes (without cap) are autoclavable
Cuvette caps are round for easy, one-handed removal, and are colour-coded for quick identification.
Documents
Specifikationer
  • Sterilitet:
    Sterilt
  • Volym:
    40 - 400 µl
  • Beskrivning:
    Cuvettes Plus with 2,0 mm gap size, blue cap
  • Seq:
    4
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Kyvettställ, 20 numrerade positioner
    Kyvettställ, 20 numrerade positioner
    732-0779
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 350,00 kr