Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes Plus with 2,0 mm gap size, blue cap, 40 - 400 µl, Sterilt
Katalog # 732-0021
Leverantör: BTX
Gå till:
Product Details & Documents
Högkvalitativ, engångskyvett för transfektion eller transformering av alla celltyper, dessa kyvetter är kompatibla med de flesta elektroporeringssystem.
- Transfer pipette for manipulation of samples and gamma irradiated together for sterility
- Polished aluminium electrodes in the cuvettes lowers arcing frequency
- Cuvettes (without cap) are autoclavable
Cuvette caps are round for easy, one-handed removal, and are colour-coded for quick identification.
Documents
Specifikationer
- Sterilitet:Sterilt
- Volym:40 - 400 µl
- Beskrivning:Cuvettes Plus with 2,0 mm gap size, blue cap
- Seq:4
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Kyvettställ, 20 numrerade positionerKyvettställ, 20 numrerade positioner732-0779Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 350,00 kr