Orders LinkContactUsLinkComponent
Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
2-Needle Array™-handtag, 10 mm mellanrum
Katalog # 732-0029
Leverantör:   BTX
Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
Katalog # 732-0029
Leverantör:  BTX
Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
2-Needle Array™-handtag, 10 mm mellanrum
Price
4 875,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
2-Needle Array™-elektroder är nålliknande elektroder speciellt utformade för in vivo läkemedels- eller gentillförselapplikationer. Elektroden består av ett återanvändbart 2-Needle Array™-handtag och sterila engångsarrayer med 2-nålar.
  • Stainless steel electrode, delrin handle
  • Simple, inexpensive and safe non viral technique for in vivo gene transfer by the direct injection of plasmid DNA into muscle
The electrode is available in two sizes. The 5 mm 2-needle array and handle is recommended for small muscle masses such as mouse tibialis. The 10 mm 2-needle array and handle is recommended for larger muscle masses such as rat gastronemus.
Kompatibla generatorer: ECM® 830, ECM® 2001
Spänningsområde: 0 - 500 V
Pulslängdsområde: 10 µsec till 99 msec i PBS
Handtagslängd: 8 cm
Nållängd: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Specifikationer
  • Beskrivning:
    2-Needle Array™-handtag, 10 mm mellanrum
  • Seq:
    01