Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran, sidoställd
Kran, sidoställd
Spare PTFE key for 25 ml and 50 ml burette capacity, Automatic burette, Pellet pattern
Katalog # BRND81167
Leverantör:   Brand
Kran, sidoställd
Katalog # BRND81167
Leverantör:  Brand
Kran, sidoställd
Kran, sidoställd
Spare PTFE key for 25 ml and 50 ml burette capacity, Automatic burette, Pellet pattern
Price
490,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass 5,4, amber.
  • Interchangeable key
  • With glass or PTFE key
  • Key with retention device
Stopcock housing with burette tip and key.
Specifikationer
  • För:
    Automatic burette, Pellet pattern
  • Beskrivning:
    Spare PTFE key for 25 ml and 50 ml burette capacity
  • Seq:
    06