Accessories
Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (2 + 10 ml)
Katalog # 612-5633
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Brand seripettor® and seripettor® pro
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivning:Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (2 + 10 ml)
- Seq:17