Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätkolv, klass B
Mätkolv, klass B
500 ml, 19/26, 0,5 ± ml
Katalog # 612-4080
Leverantör:   Brand
Mätkolv, klass B
Katalog # 612-4080
Leverantör:  Brand
Mätkolv, klass B
Mätkolv, klass B
500 ml, 19/26, 0,5 ± ml
Price
255,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
High clarity PP, with PP stopper.
  • Kalibrerad, batchcertifikat
  • Ringgradering och inskriptioner i blått
  • Temperaturer upp till +60 ºC (autoklavering) orsakar inte permanent överskridande av toleranser! Max. +60 °C rekommenderas för rengöring för att skydda gradering och inskriptioner
Toleranser enligt klass B, DIN EN ISO 1042.
*Vid hals.
Specifikationer
  • NS:
    19/26
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Tolerans:
    0,5 ± ml