Proppar, silikon
Silicone stoppers, 0, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Katalog # BRND144340
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specifikationer
- Diam, nedre:21,0 mm
- Ø topp:27,0 mm
- Ant. hål:0
- Beskrivning:Silicone stoppers
- Höjd:30,0 mm