Proppar, silikon
Silicone stoppers, 0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Katalog # BRND144330
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specifikationer
- Diam, nedre:17,0 mm
- Ø topp:22,0 mm
- Ant. hål:0
- Beskrivning:Silicone stoppers
- Höjd:25,0 mm