Proppar, silikon
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Katalog # BRND144325
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specifikationer
- Diam, nedre:14,0 mm
- Ø topp:18,0 mm
- Ant. hål:0
- Beskrivning:Silicone stoppers
- Höjd:20,0 mm