Proppar, silikon
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 12,0 mm, 16,0 mm
Katalog # BRND144320
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specifikationer
- Diam, nedre:12,0 mm
- Ø topp:16,0 mm
- Ant. hål:0
- Beskrivning:Silicone stoppers
- Höjd:20,0 mm