Stirring rods
Omrörarstav, runda ändar, med stålkärna, PTFE, 6 mm, 400 mm
Catalog # 441-0216
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifications
- Ø:6 mm
- Beskrivning:Omrörarstav, runda ändar, med stålkärna
- Längd:400 mm
- Material:PTFE