Stirring rods
Omrörarstav, runda ändar, med stålkärna, PTFE, 6 mm, 200 mm
Katalog # BRND136315
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikationer
- Ø:6 mm
- Beskrivning:Omrörarstav, runda ändar, med stålkärna
- Längd:200 mm
- Material:PTFE