Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrörarstav, med spateländar, PTFE, 8 mm, 300 mm
Katalog # BRND136225
Leverantör:   Brand
Stirring rods
Katalog # BRND136225
Leverantör:  Brand
Stirring rods
Stirring rods
Omrörarstav, med spateländar, PTFE, 8 mm, 300 mm
Price
275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    8 mm
  • Beskrivning:
    Omrörarstav, med spateländar
  • Längd:
    300 mm
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    003