Stirring rods
Omrörarstav, med spateländar, PTFE, 8 mm, 250 mm
Katalog # BRND136220
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Ø:8 mm
- Beskrivning:Omrörarstav, med spateländar
- Längd:250 mm
- Material:PTFE
- Seq:002