Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumformat 99%
Ammoniumformat 99%
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ACRO401152500
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Ammoniumformat 99%
Katalog # ACRO401152500
CAS-nummer:  540-69-2
Ammoniumformat 99%
Ammoniumformat 99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS-nummer:  540-69-2
Price
550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Formic acid ammonium salt
  • CAS-nummer:540-69-2
  • Formel:HCO₂NH₄
  • MDL-nummer:MFCD00013103
  • Molecular Weight:63.06 g/mol
  • Merck Index:13,00525
  • Smält Pt:115…120 °C
  • Densitet:1,28 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-753-9
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration excess NaOH:
    ≥98.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.005 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.01 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.002 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.002 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    250 g