Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
1,5 ml, 133 mm, 100/förp.
Katalog # BRND125410
Leverantör:   Brand
Dropping pipettes
Katalog # BRND125410
Leverantör:  Brand
Dropping pipettes
Dropping pipettes
1,5 ml, 133 mm, 100/förp.
Price
385,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
LDPE, graduated. For sampling and decanting infectious or toxic liquids.
Specifikationer
  • Förp.:
    100/förp.
  • Kapacitet:
    1,5 ml
  • Längd:
    133 mm