Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
Provrör
100 mm, 16 mm, Universal, max 2000 ×g
Katalog # 212-1744
Leverantör:   Brand
Provrör
Katalog # 212-1744
Leverantör:  Brand
Provrör
Provrör
100 mm, 16 mm, Universal, max 2000 ×g
Price
1 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
PS, kristallklart.
  • Robust
Universalrör för många olika applikationer.
Beställningsinformation: Beställ matchande plug separat.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Typ:
    Universal, max 2000 ×g
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes
    Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes
    212-1742
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes
    Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes
    212-1743
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 410,00 kr