Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, filterstöd
Plastic bottle, 500 g
Katalog # 349675000.
Hälsa
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Celite® 545, filterstöd
Katalog # 349675000.
CAS-nummer:  68855-54-9
Celite® 545, filterstöd
Celite® 545, filterstöd
Plastic bottle, 500 g
CAS-nummer:  68855-54-9
Price
855,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS-nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:272-489-0
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Particle size:
    ≤25 % (Retained on 150 mesh)
  • Wet density:
    255 to 370 g/l
  • pH:
    9.0 to 11.0 (10 % slurry)
  • Permeability:
    2.6 to 6.5 Darcy
  • Calcium oxide (CaO):
    0.3 % (Typical)
  • Magnesium oxide (MgO):
    0.3 % (Typical)
  • Silicon dioxide (SiO2):
    91.5 % (Typical)
  • Aluminium oxide (Al2O3):
    1.0 % (Typical)
  • Iron(III)oxide (Fe2O3):
    1.5 % (Typical)
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 g
Specifikationer