Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsickatorskåp, SICCO Mini Basic-serien
Exsickatorskåp, SICCO Mini Basic-serien
Miniexsickator, En kammare, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Katalog # 467-4105
Leverantör:   Bohlender
Exsickatorskåp, SICCO Mini Basic-serien
Katalog # 467-4105
Leverantör:  Bohlender
Exsickatorskåp, SICCO Mini Basic-serien
Exsickatorskåp, SICCO Mini Basic-serien
Miniexsickator, En kammare, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Price
2 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Clear, polycarbonate. Each compartment has one door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature resistant from −35 to +70 °C, suitable for use under normal pressure.
  • Lätt och bärbart
  • Levereras med en förseglad burk med kiselgel
Beställningsinformation: Shelves must be ordered separately.
Specifikationer
  • Vikt:
    0,9 kg
  • B×D×H, utv:
    221×214×183 mm
  • Beskrivning:
    Miniexsickator
  • B×D×H, inv:
    212×180×162 mm
  • Med:
    En kammare
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Cartridge, aluminium, with encapsulated silica gel, W×D×H 102×53×12 mm
    Cartridge, aluminium, with encapsulated silica gel, W×D×H 102×53×12 mm
    BOHLV1901-04
    Mini and Star desiccators
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 595,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    BOHLV1903-04
    Mini desiccators
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 410,00 kr