Orders LinkContactUsLinkComponent
Deglar
70 ml, 50×45 mm, 1,0 mm
Katalog # 459-0154
Leverantör:   BOCHEM
Deglar
Katalog # 459-0154
Leverantör:  BOCHEM
Deglar
Deglar
70 ml, 50×45 mm, 1,0 mm
Price
650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Specifikationer
  • Diam×H:
    50×45 mm
  • Kapacitet:
    70 ml
  • Seq:
    23
  • Tjocklek:
    1,0 mm