Skopa
1500 ml, 350 mm
Catalog # 231-0246
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Hög kemikalieresistens
- Tålig
Specifications
- Kapacitet:1500 ml
- Längd:350 mm