Skopa
1000 ml, 320 mm
Katalog # 231-0245
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Hög kemikalieresistens
- Tålig
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Längd:320 mm