Skopa
450 ml, 250 mm
Katalog # 231-0109
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Hög kemikalieresistens
- Tålig
Specifikationer
- Kapacitet:450 ml
- Längd:250 mm