Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Katalog # 231-1106
Leverantör:   BOCHEM
Skopa
Katalog # 231-1106
Leverantör:  BOCHEM
Skopa
Skopa
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Price
1 600,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetiska, elektropolerad.
  • Med platt handtag
  • Korrosionsresistent
  • Mycket god temperaturtålighet
Specifikationer
  • Ø:
    180 mm
  • Kapacitet:
    1400 ml
  • Längd:
    350 mm