Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Katalog # 231-1105
Leverantör:   BOCHEM
Skopa
Katalog # 231-1105
Leverantör:  BOCHEM
Skopa
Skopa
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Price
1 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetiska, elektropolerad.
  • Med platt handtag
  • Korrosionsresistent
  • Mycket god temperaturtålighet
Specifikationer
  • Ø:
    160 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Längd:
    350 mm