Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
620 ml, 345 mm, 140 mm
Katalog # 231-1104
Leverantör:   BOCHEM
Skopa
Katalog # 231-1104
Leverantör:  BOCHEM
Skopa
Skopa
620 ml, 345 mm, 140 mm
Price
585,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetiska, elektropolerad.
  • Med platt handtag
  • Korrosionsresistent
  • Mycket god temperaturtålighet
Specifikationer
  • Ø:
    140 mm
  • Kapacitet:
    620 ml
  • Längd:
    345 mm