Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
220 ml, 315 mm, 100 mm
Katalog # 231-1103
Leverantör:   BOCHEM
Skopa
Katalog # 231-1103
Leverantör:  BOCHEM
Skopa
Skopa
220 ml, 315 mm, 100 mm
Price
370,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetiska, elektropolerad.
  • Med platt handtag
  • Korrosionsresistent
  • Mycket god temperaturtålighet
Specifikationer
  • Ø:
    100 mm
  • Kapacitet:
    220 ml
  • Längd:
    315 mm