Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
200 ml, 315 mm, 90 mm
Katalog # 231-1102
Leverantör:   BOCHEM
Skopa
Katalog # 231-1102
Leverantör:  BOCHEM
Skopa
Skopa
200 ml, 315 mm, 90 mm
Price
275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetiska, elektropolerad.
  • Med platt handtag
  • Korrosionsresistent
  • Mycket god temperaturtålighet
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Längd:
    315 mm