Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
90 ml, 185 mm, 70 mm
Katalog # 231-1101
Leverantör:   BOCHEM
Skopa
Katalog # 231-1101
Leverantör:  BOCHEM
Skopa
Skopa
90 ml, 185 mm, 70 mm
Price
225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetiska, elektropolerad.
  • Med platt handtag
  • Korrosionsresistent
  • Mycket god temperaturtålighet
Specifikationer
  • Ø:
    70 mm
  • Kapacitet:
    90 ml
  • Längd:
    185 mm