Instrumentskål med lock
500×200×80 mm
Katalog # 216-0057
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Rostfritt stål, 18/10.
- Slät yta för snabb och enkel rengöring
- Elektropolerad, antimagnetisk
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
Specifikationer
- B×D×H:500×200×80 mm